DWKCPB2000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Sinónimos:
CPB2000P
About This Item
Productos recomendados
Características
class B
graduated
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon CPB2000P
capacidad
2000 mL , with +/20mL tolerance
Aplicación
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características y beneficios
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)