DWKBPB1000P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 1000 mL
Sinónimos:
BPB1000P
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon
condiciones de almacenamiento
room temperature
assay range
accuracy: 100 mL
capacidad
1000 mL
Aplicación
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Características y beneficios
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)