DWKBGE242P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 2000 mL
Sinónimos:
BGE242P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
translucent high-density polyethylene
Características
cap Plug
graduated
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon
capacidad
2000 mL
Aplicación
Ideal for storage of liquid and powder samples
Características y beneficios
Space saving square design
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)