Documentos clave
DWKBGE224P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 100 mL
Sinónimos:
BGE224P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
translucent high-density polyethylene
Características
cap Plug
graduated
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon
capacidad
100 mL
Aplicación
Ideal for storage of liquid and powder samples
Características y beneficios
Space saving square design
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)