Documentos clave
DWKBDD330P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 250 mL
Sinónimos:
BDD330P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
polymethylpentene
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon
condiciones de almacenamiento
room temperature
capacidad
250 mL
Aplicación
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Características y beneficios
Autoclavable to 150°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)