Documentos clave
DWK293032803
Tamper-Proof Screw Caps For Wide Neck Square Bottles
neck Joints: (GL 45 H)
Sinónimos:
293032803
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiales
blue polypropylene screw cap
Junta
Joints: neck (GL 45 H)
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
293032803
Aplicación
Sterile liquid transfer between containers, Liquid sampling into bottles from larger containers, Port assemblies for spinner flasks, and cell culture vessels,
Características y beneficios
for lime soda bottle GL 45
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)