DWK241935702
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 45/40
Sinónimos:
241935702
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Junta
joint: ST/NS neck45/40
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241935702
matraz capacidad
1,000 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)