DWK241933701
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (250 mL), neck joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
241933701
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Junta
joint: ST/NS neck29/32
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241933701
matraz capacidad
(250 mL)
Descripción general
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Otras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)