Documentos clave
DWK241223602
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, with NS-stopcock and key retaining device, capacity 250 mL
Sinónimos:
241223602
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiales
cylindrical funnel(s)
Características
graduated
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241223602
capacidad
250 mL
Aplicación
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
Características y beneficios
With standard ground stopcock and retaining device.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)