Documentos clave
DWK231752155
Disposable Culture Tube
Sinónimos:
231752155
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Materiales
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
Junta
Joints (GL 18)
Características
seal (rubber)
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
231752155
An × L
16 mm × 160 mm
Aplicación
Preparation cell culture, sample collecting, storage
Características y beneficios
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)