Documentos clave
DWK217411702
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
Sinónimos:
217411702
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
round bottom
wide neck
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 217411702
capacidad
50 mL
Aplicación
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Características y beneficios
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)