DWK213545505
Duran® Powder Funnel, Short Wide Stem
short, wide mouth stem(s)
Sinónimos:
213545505
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
short, wide mouth stem(s)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213545505
embudo diám.
160 mm
Aplicación
Transfering of powdered substances and granulated material,The spillage of substances is avoided, Transfering, Boro 3.3
Características y beneficios
With short and wide stem; Large stem diameter makes it suitable for transferring solids; Fired-on, highly durable white print
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)