Documentos clave
DWK212174405
DURAN® Super duty Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (500 mL)
Sinónimos:
212174405
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiales
flat
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212174405
matraz capacidad
(500 mL)
Descripción general
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Otras notas
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)