Merck
D103004
Sigma-Aldrich
1,2-Diformylhydrazine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HCONHNHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
88.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
crystals
mp
155-157 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)NNC([H])=O
InChI
1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)
Clave InChI
POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B M Nagabhushana et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 299-303 (2002-07-12)
The bidentate ligand diformylhydrazine (OHC-HN-NH-CHO), DFH, combines with iron(II) and iron(III) in alkaline media in the pH range 7.3-9.3 to form an intensely colored red-purple iron(III) complex with an absorption maximum at 470 nm. Beer's law is obeyed for iron