D102407
4,4′-Difluorobiphenyl
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
crystals
bp
254-255 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8F2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
Clave InChI
PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Biodegradation, 22(4), 741-749 (2010-09-11)
Fluorinated aromatic compounds are significant environmental pollutants, and microorganisms play important roles in their biodegradation. The effect of fluorine substitution on the transformation of fluorobiphenyl in two bacteria was investigated. Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707 and Burkholderia xenovorans LB400 used 2,3,4,5,6-pentafluorobiphenyl and
Journal of biochemical toxicology, 5(1), 57-63 (1990-01-01)
The effects of pretreatment with symmetrically dihalogenated biphenyls (DXBs, X-F, Cl(C), Br(B) and I) on rat liver drug metabolism enzymes were investigated. 4,4'-DFB, -DCB, and -DBB as well as 2,2'-DFB appeared to be inducers of microsomal cytochrome P-450-linked monoxygenases (N-demethylases