CLS6302500
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
Sinónimos:
Corning® 6302
About This Item
Productos recomendados
tamaño del enchufe
GP-6
tamaño tapón
27
fabricante / nombre comercial
Corning 6302-500
Longitud
385 mm
cuerpo diám.
98 mm
Descripción general
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)