CLS56002L
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with snap cap
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Snap cap
envase
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 5600-2L
tol. measuring range
0.50 mL
capacidad
2,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)