BR782031
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinónimos:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
envase
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782031
tamaño
330 μL
96 wells
volumen de trabajo
330 μL
color
black, with transparent bottom
Descripción general
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)