BR781641
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 1536 wells, size 10 μL, flat bottom, white
Sinónimos:
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781641
tamaño
10 μL
1536 wells
volumen de trabajo
10 μL
color
white
tipo de unión
medium binding surface
Descripción general
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)