BR23941
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Glass Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 50 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
soda-lime glass bottle (with pumphead)
transparent PVC tube (filling tube)
Características
class AS DE-M
subdivision 0.1 mL
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 23941
intervalo de medición
accuracy: ±0.05 mL
volumen
50 mL
capacidad
2000 mL capacity(bottle)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)