Documentos clave
BR130874
BRAND® storage bottle
volume 10 L, narrow neck
Sinónimos:
Bottles, Storage Bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Junta
joint threaded neck
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 130874
capacidad
10 L
diám. × Al
210 mm × 420 mm
volumen
10 L
10000 mL
Descripción general
With screw cap and carrying handle.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)