ALD00528
Serine Hydrolase Inhibitor-1
Sinónimos:
tert-Butyl 4-(pyridin-2-ylcarbamoyl)piperazine-1-carboxylate, SHI-1
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
Nivel de calidad
cadena SMILES
O=C(N1CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)NC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-15(2,3)22-14(21)19-10-8-18(9-11-19)13(20)17-12-6-4-5-7-16-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,16,17,20)
Clave InChI
AZTUPJARVMQULZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)