Merck
ALD00502
Sigma-Aldrich
5-(methylthio)-1,2,3-triazine
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5N3S
Peso molecular:
127.17
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSC1=CN=NN=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c1-8-4-2-5-7-6-3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
PRNOGQAIIJRVIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1, 2, 3-Triazines have shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by Boger and coworkers utilize this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)