938157
Sílice
hollow nanoparticles, 500 nm particle size, pore size 20 Å
Sinónimos:
Dióxido de silicio
Formulario
powder
tamaño de partícula
500 nm
tamaño de poro
20 Å pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)