Merck
934232
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-2,6-diazaspiro[3.3]heptane
≥95.0%
Sinónimos:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 5-(2,6-diazaspiro[3.3]hept-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 5-(2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
354.36
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0%
formulario
powder or crystals
color
off-white to light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=CC=C(N4CC5(CNC5)C4)C=C31)=O
Aplicación
Pomalidomide-2,6-diazaspiro[3.3]heptane Hydrochloride is a functionalized Cereblon ligand used for development of protein degrader building blocks. Contains a terminal amine group, allowing rapid conjugation of carboxyl containing linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Información legal
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)