Documentos clave
928844
Sigma-Aldrich
Barrel and piston
5 mL, amber, suitable for 3D bioprinters, 40/box
Sinónimos:
3D Bioprinting consumables, Syringe barrels
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
descripción
5 mL (5 cc) barrels (amber) and pistons (white) (40/box),
Barrel Diameter 14.3 mm (0.56′′), Length 68.3 mm (2.69′′)
Aplicación
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between barrel and piston ensures consistent fluid deposit. Wiper piston improves fluid control and keeps fluid from dripping.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)