Merck
921734
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic Acid-1-13C,4,5,6,6-d4
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5D4H4O6
Peso molecular:
181.14
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Análisis
≥97% (CP)
formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+5
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)