913235
Acetylated branched polyethylenimine solution
20% acetylation, suitable for biomedical research
Sinónimos:
Acetylated PEI, Acetylated-PEI25K, Capped PEI
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetylated branched polyethylenimine solution 20% solution, 20% acetylation, suitable for biomedical research
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
20 wt. % in water
color
pale yellow to yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)