901460
Dimethyl (terephthalate-13C8)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Dimethyl terephthalate-1,2,3,4,5,6,α,α′-13C8
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C8C2H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
202.13
Código UNSPSC:
12352005
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
flakes
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
O=[13C](OC)[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13C](OC)=O)[13CH]=[13CH]1
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)