900934
Poly(ethylene glycol) α-hydroxy-ω-azido terminated
average Mn 10,000
Sinónimos:
α-hydroxy-ω-azido-PEG, PEG-Azide
About This Item
formulario
powder or chunks
mol peso
Mn 9000-11000 (by NMR)
average Mn 10,000
disponibilidad
available only in USA
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)