900846
trans,trans-Muconic acid-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid-13C6
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O[13C](/[13CH]=[13CH]/[13CH]=[13CH]/[13C](O)=O)=O
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)