900681
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide)
15k-15k
Sinónimos:
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.