900304
CdS/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 450 nm, 4 μM in PBS
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Productos recomendados
formulario
dispersion
concentración
4 μM in PBS
λmáx.
435 nm
fluorescencia
λem 450 nm
λem 450 nm±10 nm, quantum yield <50%
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Precaución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Synthesis of Halide Perovskite Quantum Dots for Display Applications