900229
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 520 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
dispersion
λmáx.
505 nm
fluorescencia
λem 520 nm
λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?