900223
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid, fluorescence λem 600 nm, 1 mg/mL in H2O
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
Formulario
dispersion
concentración
1 mg/mL in H2O
fluorescencia
λem 600 nm
λem 600 nm±10 nm, quantum yield >50%
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Precaución
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?