900216
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
Formulario
dispersion
concentración
5 mg/mL in toluene
λmáx.
545 nm
fluorescencia
λem 560 nm
λem 560 nm±10 nm, quantum yield >50%
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)