900094
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), streptavidin functionalized, 1 mg/mL in H2O
About This Item
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
1 mg/mL in H2O
tam. prom. pieza
25 nm (TEM)
grupo funcional
streptavidin
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Professor Yadong Yin (University of California Riverside, USA) examines both direct (thermal decomposition, solvothermal, hydrothermal) and indirect (templated) synthesis methods of magnetite nanocrystals and reviews in detail the landscape of these various synthetic methods for magnetite nanocrystal and their applications in magnetic assembly, magnetic hyperthermia, and Li-Ion batteries.