Documentos clave
900041
Sigma-Aldrich
Iron oxide (II,III), nanopowder
15 nm avg. part. size (TEM), NHS ester functionalized
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
Formulario
nanopowder
powder
tam. prom. pieza
15 nm (TEM)
grupo funcional
NHS ester
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Iron oxide nanoparticles exhibit biocompatibility and non-toxicity and are used as magnetic resonance imaging contrast agents, gene carriers for gene therapy, therapeutic agents for hyperthermia-based cancer treatment, magnetic sensing probes for in vivo diagnostics and for target specific drug delivery.
Información legal
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)