808180
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 11 cP, work function -3.9eV
Sinónimos:
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-dopend ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-21X-Jet, Nanograde N-21X-Jet
About This Item
Productos recomendados
formulario
dispersion
concentración
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in 2-propanol and propylene glycol)
función de trabajo
-3.7--4.1 eV
tamaño de partícula
8-16 nm
viscosidad
8-14 cP
Aplicación
Nota de preparación
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited Al:ZnO films at >120°C.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.