803235
Sulfo-EMCS (N-(ε-maleimidocaproyloxy) sulfosuccinimide ester)
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
mol peso
410.33
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
water: soluble
grupo funcional
maleimide
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCCCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C14H16N2O9S.Na/c17-10-5-6-11(18)15(10)7-3-1-2-4-13(20)25-16-12(19)8-9(14(16)21)26(22,23)24;/h5-6,9H,1-4,7-8H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
Clave InChI
MIDXXTLMKGZDPV-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Características y beneficios
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Sulfo-NHS ester end couples with primary amines at pH 7-9 to form stable amide bonds
- Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming stable thioether linkages
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to EMCS)
- Aliphatic spacer offers low potential for eliciting an immune response
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)