Merck
802867
Sigma-Aldrich
Dibenzyl-d14 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14D14HO4P
Peso molecular:
292.33
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+14
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=P(OC([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])(O)OC([2H])([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D2,12D2
Clave InChI
HDFFVHSMHLDSLO-BOAKRTBXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)