797456
2-Boc-8-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
powder
mp
63-68 °C
grupo funcional
ether
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCO1)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-15-11/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
ITVGWURCDQLPGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.