797413
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(N1CC2(CC(CO2)C(O)=O)C1)=O
InChI
1S/C12H19NO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-6-12(7-13)4-8(5-17-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
YQIOAEQQZQISNG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.