791989
PDPP2T-TT-OD
Sinónimos:
Diketopyrrolopyrrole - thienothiophene copolymer, Diketopyrrolopyrrole p-type semiconductor, Xerox XSC4p
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mol peso
average Mw 40,000-60,000 by GPC
color
dark blue
mp
>200 °C
λmáx.
820 nm (thin film)
Energía orbital
HOMO 5.2 eV
rendimiento de la unidad OFET
Bottom gate top contact device with silane modified SiO2 dielectric.Processing method spin coating; thermal annealing at 140 °C/ 10 min
PDI
2.5‑3.0
Descripción general
Aplicación
monolayer. An XSC4p film was deposited by spin-coating a 0.5 – 0.7 wt. % polymer solution at 1000 rpm for 60 sec. The film was dried in a vacuum oven for 10 min at 80
°C and then thermally annealed at 140 °C for 10 min. Gold source-drain electrodes were deposited by vacuum evaporation using a shadow mask (90 micrometer channels).
The electrical performance was characterized using a Keithley SCS-4200 system. The reported mobility is the average saturated mobility of four devicεs ± the standard
deviation.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.