Merck
791695
Sigma-Aldrich
DL-Dopa-(phenyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9D3H8NO4
Peso molecular:
200.21
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C1=C([2H])C(O)=C(O)C([2H])=C1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/i1D,2D,4D
Clave InChI
WTDRDQBEARUVNC-KYKRLZBASA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)