790214
Poly(L-lactide-co-glycolide)
L-lactide:glycolide 5:95, viscosity ≥ 1.1 dL/g
Sinónimos:
MAXPRENE® MX2, PLA-co-PGA, PLGA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
granular
cociente alimentación
lactide:glycolide 5:95
marco temporal de la degradación
<4 months
viscosidad
1.1 dL/g ((0.1% (w/v) in HFIP, 25 °C))
temperatura de transición
Tm 195 °C
solubilidad
soluble (fluorinated sovents)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Otras notas
Mass Loss: 3-4 months depending on construct
Mechanical Properties:Molded Article (ASTM Type V Tensile Bar)
Yield Point: 421.1 N
Modulus: 2632 MPa
Elongation at break: 4.3 %
Yield Stress: 78.8 MPa
Melt Flow Index: 10.04 g/10 minutes (230 °C with 2160 g weight applied)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.