Merck
776416
Sigma-Aldrich
4-tert-Octylphenol-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C8H22O
Peso molecular:
212.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1
Clave InChI
ISAVYTVYFVQUDY-UJYFPCGESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhonghui Chen et al.
Aging, 12(21), 21971-21991 (2020-11-08)
The purpose of this study was to identify a specific circular RNA and to investigate its regulatory mechanism in intervertebral disc degeneration (IDD). CircGLCE was selected after microarray analyses and was further analysed by RT-qPCR and FISH. CircGLCE was found