77283
Heptadecafluorooctanesulfonic acid solution
~40% in H2O (T)
Sinónimos:
PFOS, Perfluorooctanesulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
~40% in H2O (T)
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
cadena SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H,26,27,28)
Clave InChI
YFSUTJLHUFNCNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In the benzoylation of a variety of unactivated benzenes via Friedel-Crafts acylation reaction in the presence of rare earth(III) perfluorooctane sulfonate in fluorous solvents.
- For the dinitration of aromatic compounds to synthesize dinitrobenzenes in the presence of ytterbium perfluorooctane sulfonate and fluorous solvent.
- To synthesize tetrahydroisoquinoline derivatives via Pictet-Spengler reaction of β-arylethyl carbamates with aldehydes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?