769541
Strontium hydroxide octahydrate
≥97%
Sinónimos:
Strontium dihydroxide octahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥97%
97.0-103.0% (T)
Formulario
solid
impurezas
≤0.02% total nitrogen
≤2.0% carbonate (as SrCO3)
densidad
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
trazas de catión
Ba: ≤0.1%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)