Merck
768723
Sigma-Aldrich
3-Butenyl 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
97%
Sinónimos:
-ene functional CTA, alkene RAFT agent, butene RAFT agent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H38O2S3
Peso molecular:
418.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.526
densidad
1.011 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CCCOC(C(C)(C)SC(SCCCCCCCCCCCC)=S)=O
InChI
1S/C21H38O2S3/c1-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-25-20(24)26-21(3,4)19(22)23-17-8-6-2/h6H,2,5,7-18H2,1,3-4H3
Clave InChI
PJYDHYBGYFGBRC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. Butene can be used to react with thiols for thiol-ene ligation or cyclopentadiene/furan to form norbornene structures for eventual ROMP reactions. This can also be used Chain Transfer Agent (CTA)
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.